Tlačiť
Methylenová modř 1% w/v aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
42771.AE 42771.AP
42771.AEEA 42.86 EUR
42771.AE 42771.AP
Methylenová modř 1% w/v aqueous solution
Methylenová modř
Molecular Formula: C16H18ClN3S Formula Weight: 319.86 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00012111
Vzorec: C₁₆H₁₈ClN₃S
Mw: 319.86
Teplota tavenia: 180
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150008
Číslo CAS: 61-73-4
Merck Index: 12,06137