Tlačiť
Samarium cobalt (33% Sm), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
42732.18 42732.30
42732.18EA 127.38 EUR
42732.18 42732.30
Samarium cobalt (33% Sm), REacton®
Samarium cobalt
CAS No.: 12017-68-4 Molecular Formula: SmCo5, Intermetallic, Magnet Alloy Additive Physical Form: Fine Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Odour: Odourless UN No.: UN3089 MDL No.: MFCD02091682
Vzorec: CoSm
Mw: 209.293 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02091682
Číslo CAS: 12017-68-4
EINECS: 234-625-7
OSN: 3089
ADR: 4.1 III