Tlačiť
Calcium-3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate ≥97% (by titrimetric analysis), white powder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxy-3-methylbutyric Acid Calcium Salt
42721.18 42721.30 42721.A1
42721.18EA 121.14 EUR
42721.18 42721.30 42721.A1
Calcium-3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate ≥97% (by titrimetric analysis), white powder
Calcium-3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate
Purity: 97+% CAS No.: 135236-72-5 Molecular Formula: C10H18CaO6.xH2O Formula Weight: 274.33(anhy) Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD01318562
Vzorec: C₁₀H₁₈CaO₆·H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01321171
Číslo CAS: 135236-72-5