Tlačiť
Tetramethylammonium formate 30% (w/w) in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42710.AE 42710.AP
42710.AEEA 112.31 EUR
42710.AE 42710.AP
Tetramethylammonium formate 30% (w/w) in aqueous solution
Tetramethylammonium formate
CAS No.: 59138-84-0 Molecular Formula: C5H13NO2 Formula Weight: 119.16 Physical Form: Liquid Beilstein Reference: 3916177 MDL No.: MFCD00054402
Vzorec: C₅H₁₃NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054402
Číslo CAS: 59138-84-0
EINECS: 261-622-8