Tlačiť
Polyethylene oxide, M.W. 300,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: PEO
42237.14 42237.22 42237.36
42237.14EA 50.94 EUR
42237.14 42237.22 42237.36
Polyethylene oxide, M.W. 300,000
Polyethylene oxide
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: (-CH2CH2O-)n Physical Form: Powder Density: 1.21 Refractive Index: 1.4539 Appearance: White to off-white Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 65° MDL No.: MFCD00147979
Vzorec: (-CH₂CH₂O-)n
Teplota tavenia: 65 °C
Hustota: 1,21
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00147970
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2