Platina 40% on carbon, HiSPEC® 4000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
42204.03
42204.14
42204.03EA
0
EUR
42204.03
42204.14
Platina 40% on carbon, HiSPEC® 4000
Platina
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: Powder
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00011179
Vzorec:
Pt Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011179 Číslo CAS: 7440-06-4 OSN: 1325 ADR: 4.1,II |