Tlačiť
Magnesium acrylate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
42002.06 42002.14 42002.22
42002.06EA 36.9 EUR
42002.06 42002.14 42002.22
Magnesium acrylate
Magnesium acrylate
CAS No.: 5698-98-6 Molecular Formula: C6H6MgO4 Formula Weight: 166.42 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Melting Point: 220° dec. MDL No.: MFCD00068285
Vzorec: C₆H₆MgO₄
Teplota tavenia: >220 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068285
Číslo CAS: 5698-98-6
EINECS: 227-177-9