Magnesium acrylate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
42002.06
42002.14
42002.22
42002.06EA
36.9
EUR
42002.06
42002.14
42002.22
Magnesium acrylate
Magnesium acrylate
CAS No.: 5698-98-6
Molecular Formula: C6H6MgO4
Formula Weight: 166.42
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point:
Vzorec:
C₆H₆MgO₄ Teplota tavenia: >220 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00068285 Číslo CAS: 5698-98-6 EINECS: 227-177-9 |