Yttrium(III) phosphate hydrate ≥99.99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
41991.04
41991.09
41991.04EA
74.61
EUR
41991.04
41991.09
Yttrium(III) phosphate hydrate ≥99.99%
Yttrium(III) phosphate hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 34054-55-2
Molecular Formula: YPO4.xH2O
Formula Weight: 183.88(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00049782
Vzorec:
YPO₄·xH₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049782 Číslo CAS: 34054-55-2 |