Europium(III) phosphate hydrate ≥99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
41989.03
41989.06
41989.03EA
72.2
EUR
41989.03
41989.06
Europium(III) phosphate hydrate ≥99.9%
Europium(III) phosphate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 14913-20-3
Molecular Formula: EuO4P.xH2O
Formula Weight: 246.93(anhy)
Physical Form: Chunks/powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD05664261
Vzorec:
EuO₄P·xH₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD05664261 Číslo CAS: 14913-20-3 EINECS: 236-901-2 |