jod ≥99.8%, crystals ACS, resublimed
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
41955.22
41955.36
41955.22EA
114.72
EUR
41955.22
41955.36
jod ≥99.8%, crystals ACS, resublimed
jod
Purity: 99.8%
CAS No.: 7553-56-2
Molecular Formula: I2
Formula Weight: 253.81
Physical Form: Prills or crystals
Density: 4.930
Odour: Irritating
Melting Point: 183-186° subl.
UN No.: UN3495
MDL No.: MFCD00011355
Vzorec:
I₂ Teplota tavenia: 183…186 °C (subl.) Hustota: 4,930 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011355 Číslo CAS: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 OSN: 3495 ADR: 8,III |