Tlačiť
jod ≥99.8%, crystals ACS, resublimed
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
41955.22 41955.36
41955.22EA 114.72 EUR
41955.22 41955.36
jod ≥99.8%, crystals ACS, resublimed
jod
Purity: 99.8% CAS No.: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Formula Weight: 253.81 Physical Form: Prills or crystals Density: 4.930 Odour: Irritating Melting Point: 183-186° subl. UN No.: UN3495 MDL No.: MFCD00011355
Vzorec: I₂
Teplota tavenia: 183…186 °C (subl.)
Hustota: 4,930
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011355
Číslo CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
OSN: 3495
ADR: 8,III