Tlačiť
Strontium tungsten oxide ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
41899.14 41899.22
41899.14EA 127.96 EUR
41899.14 41899.22
Strontium tungsten oxide ≥99.9% (metals basis)
Strontium tungsten oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 13451-05-3 Molecular Formula: O4SrW Formula Weight: 335.46 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 6.187 Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049562
Vzorec: O₄SrW
Mw: 335.46 g/mol
Hustota: 6.187
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049562
Číslo CAS: 13451-05-3
EINECS: 236-617-9