Strontium tungsten oxide ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
41899.14
41899.22
41899.14EA
127.96
EUR
41899.14
41899.22
Strontium tungsten oxide ≥99.9% (metals basis)
Strontium tungsten oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 13451-05-3
Molecular Formula: O4SrW
Formula Weight: 335.46
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 6.187
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049562
Vzorec:
O₄SrW Mw: 335.46 g/mol Hustota: 6.187 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049562 Číslo CAS: 13451-05-3 EINECS: 236-617-9 |