Tlačiť
Potassium aquapentachlororuthenate(III) (≥26,4% Ru) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dipotassium aquapentachlororuthenate(III), Potassium pentachlororuthenate(III) hydrate
41716.03 41716.06
41716.03EA 177.45 EUR
41716.03 41716.06
Potassium aquapentachlororuthenate(III) (≥26,4% Ru) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Potassium aquapentachlororuthenate(III)
Purity: 99.99% CAS No.: 14404-33-2 Molecular Formula: K2(RuCl5)(H2O) Formula Weight: 374.55 (356.53anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Brown to red MDL No.: MFCD00058747
Vzorec: K₂(RuCl₅)(H₂O)
Mw: 374.55 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00058747
Číslo CAS: 14404-33-2
EINECS: 238-374-4