Tlačiť
Styrene-4-sulphonic acid sodium salt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium 4-vinylbenzenesulphonate, 4-Vinylbenzenesulphonic acid sodium salt, Sodium-p-styrenesulphonate, p-Styrenesulphonic acid sodium salt
41690.18 41690.30
41690.18EA 74.1 EUR
41690.18 41690.30
Styrene-4-sulphonic acid sodium salt
Styrene-4-sulphonic acid sodium salt
CAS No.: 2695-37-6 Molecular Formula: C8H7NaO3S Formula Weight: 206.19 Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 3575931 MDL No.: MFCD00013379
Vzorec: C₈H₇NaO₃S
Mw: 206.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013379
Číslo CAS: 2695-37-6
EINECS: 220-266-3