Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. 70,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Poly(sodium-p-styrenesulphonate)
41688.18
41688.30
41688.18EA
81.43
EUR
41688.18
41688.30
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. 70,000
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt
CAS No.: 25704-18-1
Molecular Formula: [-CH2CH(C6H4)SO3Na)-]n
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00084449
Vzorec:
[-CH₂CH(C₆H₄)SO₃Na)-]n Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00084449 Číslo CAS: 25704-18-1 |