Tlačiť
Cobalt titanate (<0,15% Ni) ≥99.8% (metals basis excluding Ni)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
41670.18 41670.30
41670.18EA 147.61 EUR
41670.18 41670.30
Cobalt titanate (<0,15% Ni) ≥99.8% (metals basis excluding Ni)
Cobalt titanate
Purity: 99.8% CAS No.: 12017-01-5 Molecular Formula: CoTiO3, may contain small amounts of other phases Formula Weight: 154.83 Physical Form: -325 Mesh Powder MDL No.: MFCD00016022
Vzorec: CoO₃Ti
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016022
Číslo CAS: 12017-01-5
EINECS: 234-615-2