Bismuth titanium oxide ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
41669.18
41669.30
41669.18EA
135.98
EUR
41669.18
41669.30
Bismuth titanium oxide ≥99.9% (metals basis)
Bismuth titanium oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12233-34-0
Molecular Formula: Bi2Ti4O11
Formula Weight: 785.42
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD01310393
Vzorec:
Bi₁₂TiO₂₀ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01310393 Číslo CAS: 12233-34-0 |