Polyvinylpyrrolidone cross-linked
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
41631.22
41631.36
41631.22EA
81.43
EUR
41631.22
41631.36
Polyvinylpyrrolidone cross-linked
Polyvinylpyrrolidone cross-linked
CAS No.: 25249-54-1
Molecular Formula: (C6H9NO)n
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point:
Vzorec:
C₆H₉NO Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149016 Číslo CAS: 25249-54-1 |