Tlačiť
Copper(II) methacrylate, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
41621.06 41621.14
41621.06EA 80.22 EUR
41621.06 41621.14
Copper(II) methacrylate, tech.
Copper(II) methacrylate
CAS No.: 19662-59-0 Molecular Formula: C8H10CuO4 Formula Weight: 233.71 Physical Form: Powder Appearance: Dark blue-green MDL No.: MFCD00080547
Vzorec: C₈H₁₀CuO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00080547
Číslo CAS: 19662-59-0
EINECS: 243-211-5