Copper(II) methacrylate, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
41621.06
41621.14
41621.06EA
80.22
EUR
41621.06
41621.14
Copper(II) methacrylate, tech.
Copper(II) methacrylate
CAS No.: 19662-59-0
Molecular Formula: C8H10CuO4
Formula Weight: 233.71
Physical Form: Powder
Appearance: Dark blue-green
MDL No.: MFCD00080547
Vzorec:
C₈H₁₀CuO₄ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00080547 Číslo CAS: 19662-59-0 EINECS: 243-211-5 |