Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 350
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methoxypolyethylene glycols, Methoxy poly(ethylene glycol), PEG MME, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mPEG, Methoxypolyethylene glycols-average M.W. 1000, m-PEG-OH
41560.22
41560.36
41560.22EA
75.81
EUR
41560.22
41560.36
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 350
Polyethylene glycol monomethyl ether
CAS No.: 9004-74-4
Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)nOH
Flash Point:
Vzorec:
CH₃(OCH₂CH₂)nOH Hustota: 1,09 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00084416 Číslo CAS: 9004-74-4 |