Cobalt(II) Phthalocyanine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
41496.03
41496.06
41496.14
41496.03EA
50.14
EUR
41496.03
41496.06
41496.14
Cobalt(II) Phthalocyanine
Cobalt(II) Phthalocyanine
CAS No.: 3317-67-7
Molecular Formula: C32H16N8Co
Formula Weight: 571.47
Physical Form: Powder
Appearance: Dark blue to purple
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010718
Vzorec:
C₃₂H₁₆CoN₈ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010718 Číslo CAS: 3317-67-7 EINECS: 222-012-7 |