Tlačiť
Cobalt(II) Phthalocyanine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
41496.03 41496.06 41496.14
41496.03EA 50.14 EUR
41496.03 41496.06 41496.14
Cobalt(II) Phthalocyanine
Cobalt(II) Phthalocyanine
CAS No.: 3317-67-7 Molecular Formula: C32H16N8Co Formula Weight: 571.47 Physical Form: Powder Appearance: Dark blue to purple Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010718
Vzorec: C₃₂H₁₆CoN₈
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010718
Číslo CAS: 3317-67-7
EINECS: 222-012-7