Tlačiť
Copper(II) ethylacetoacetate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
41489.04 41489.09 41489.18 41489.30
41489.04EA 47.67 EUR
41489.04 41489.09 41489.18 41489.30
Copper(II) ethylacetoacetate ≥97%
Copper(II) ethylacetoacetate
Purity: 97% CAS No.: 14284-06-1 Molecular Formula: (CH3CH2CO2CHCOCH3)2Cu Formula Weight: 321.81 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 192° Solubility: Soluble in ethanol MDL No.: MFCD00017759
Vzorec: (CH₃CH₂CO₂CHCOCH₃)₂Cu
Mw: 321.81 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017759
Číslo CAS: 14284-06-1
EINECS: 238-181-5