4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate, (∼30% H₂O)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2,2'-Benzidinedisulphonic Acid, 4,4'-Diamino-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulphonic acid(contains 30% Water at maximum)
41472.14
41472.22
41472.14EA
82.23
EUR
41472.14
41472.22
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate, (∼30% H₂O)
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate
CAS No.: 117-61-3
Molecular Formula: C12H12N2O6S2.xH2O
Formula Weight: 344.36(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Dark purple
MDL No.: MFCD00041885
Vzorec:
C₁₂H₁₂N₂O₆S₂·xH₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041885 Číslo CAS: 117-61-3 EINECS: 204-200-0 |