Chlorhexidine gluconate 20% (w/v) vodný roztok, not sterile
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
41385.AC
41385.AE
41385.AP
41385.AY
41385.ACEA
50.54
EUR
41385.AC
41385.AE
41385.AP
41385.AY
Chlorhexidine gluconate 20% (w/v) vodný roztok, not sterile
Chlorhexidine gluconate
CAS No.: 18472-51-0
Molecular Formula: C22H30Cl2N10.2C6H12O7
Formula Weight: 897.76
Physical Form: Liquid
Density: 1.06
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00083599
Vzorec:
C₂₈H₄₄Cl₂N₁₀O₇S Hustota: 1,06 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00083599 Číslo CAS: 18472-51-0 EINECS: 242-354-0 |