Tlačiť
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct ≥98% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
41269.03 41269.06
41269.03EA 83.03 EUR
41269.03 41269.06
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct ≥98% (metals basis)
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct
Purity: 98% CAS No.: 132951-93-0 Molecular Formula: Sn[OCH(CH3)2]4.C3H7OH Formula Weight: 414.15 Physical Form: Wet solid Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: ca 130° dec. Boiling Point: 131°/1.6mm MDL No.: MFCD00145408
Vzorec: Sn[OCH(CH₃)₂]₄·C₃H₇OH
Teplota varu: 131 °C (1,6 mmHg)
Teplota tavenia: ∼ 130 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00145408
Číslo CAS: 132951-93-0