Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct ≥98% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
41269.03
41269.06
41269.03EA
83.03
EUR
41269.03
41269.06
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct ≥98% (metals basis)
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct
Purity: 98%
CAS No.: 132951-93-0
Molecular Formula: Sn[OCH(CH3)2]4.C3H7OH
Formula Weight: 414.15
Physical Form: Wet solid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: ca 130° dec.
Boiling Point: 131°/1.6mm
MDL No.: MFCD00145408
Vzorec:
Sn[OCH(CH₃)₂]₄·C₃H₇OH Teplota varu: 131 °C (1,6 mmHg) Teplota tavenia: ∼ 130 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00145408 Číslo CAS: 132951-93-0 |