Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 88,000-97,000 98-99%, high molecular weight, hydrolysed
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
PVOH, PVA, Mowiol®
41243.14
41243.22
41243.36
41243.14EA
33.01
EUR
41243.14
41243.22
41243.36
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 88,000-97,000 98-99%, high molecular weight, hydrolysed
Polyvinyl alcohol
Purity: 98-99%
CAS No.: 9002-89-5
Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n
Physical Form: Solid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081922
Vzorec:
[-CH₂CH(OH)-]n Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081922 Číslo CAS: 9002-89-5 |