Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 57,000-66,000 98-99%, medium molecular weight, hydrolysed
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
41242.14
41242.22
41242.36
41242.14EA
54.15
EUR
41242.14
41242.22
41242.36
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 57,000-66,000 98-99%, medium molecular weight, hydrolysed
Polyvinyl alcohol
Purity: 98-99%
CAS No.: 9002-89-5
Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081922
Vzorec:
[-CH₂CH(OH)-]n Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081922 Číslo CAS: 9002-89-5 |