Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 10,000-26,000 98-99%, low molecular weight, hydrolysed
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
PVOH, PVA, Mowiol®
41241.14
41241.22
41241.36
41241.14EA
28.64
EUR
41241.14
41241.22
41241.36
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 10,000-26,000 98-99%, low molecular weight, hydrolysed
Polyvinyl alcohol
Purity: 98-99%
CAS No.: 9002-89-5
Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081922
Vzorec:
[-CH₂CH(OH)-]n Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081922 Číslo CAS: 9002-89-5 |