Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 57,000-66,000 86-89%, medium molecular weight, hydrolysed
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
PVOH, PVA, Mowiol®
41239.14
41239.22
41239.36
41239.14EA
30.73
EUR
41239.14
41239.22
41239.36
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 57,000-66,000 86-89%, medium molecular weight, hydrolysed
Polyvinyl alcohol
CAS No.: 9002-89-5
Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081922
Vzorec:
[-CH₂CH(OH)-]n Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081922 Číslo CAS: 9002-89-5 |