Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 10,000-26,000 86-89%, low molecular weight, hydrolysed
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
41238.14
41238.22
41238.36
41238.14EA
29.76
EUR
41238.14
41238.22
41238.36
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 10,000-26,000 86-89%, low molecular weight, hydrolysed
Polyvinyl alcohol
CAS No.: 9002-89-5
Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081922
Vzorec:
[-CH₂CH(OH)-]n Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081922 Číslo CAS: 9002-89-5 |