Cobalt(II)-2-methoxyethoxide 5% (w/v) in 2-methoxyethanol , 99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
41237.AC
41237.AE
41237.ACEA
179.05
EUR
41237.AC
41237.AE
Cobalt(II)-2-methoxyethoxide 5% (w/v) in 2-methoxyethanol , 99% (metals basis)
Cobalt(II)-2-methoxyethoxide
Purity: 99%
CAS No.: 142600-61-1
Molecular Formula: C6H14CoO4
Formula Weight: 209.11
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.96
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Dark brown
Boiling Point: 124°
UN No.: UN1188
MDL No.: MFCD00798554
Vzorec:
C₆H₁₄CoO₄ Mw: 209.11 g/mol Teplota varu: 124 °C Hustota: 0.96 Teplota vzplanutia: 40 °C (104 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00798554 Číslo CAS: 142600-61-1 OSN: 1188 ADR: 3 III |