Tlačiť
Chloropentaammineiridium(III) chloride (≥49,6% Ir) ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
41006.03 41006.06
41006.03EA 561.19 EUR
41006.03 41006.06
Chloropentaammineiridium(III) chloride (≥49,6% Ir) ≥99.9% (metals basis)
Chloropentaammineiridium(III) chloride
Purity: 99.9% CAS No.: 15742-38-8 Molecular Formula: H15Cl3IrN5 Formula Weight: 383.73 Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00798542
Vzorec: H₁₅Cl₃IrN₅
Mw: 383.73 g/mol
Teplota tavenia: Dec.
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00798542
Číslo CAS: 15742-38-8
EINECS: 239-833-1