Tlačiť
Nickel(II) oxalate hydrate ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40757.06 40757.14
40757.06EA 63.78 EUR
40757.06 40757.14
Nickel(II) oxalate hydrate ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Nickel(II) oxalate hydrate
Purity: 99.9985% CAS No.: 126956-48-7 Molecular Formula: C2NiO4.xH2O (x≈2) Formula Weight: 146.73(anhy) Physical Form: Crystalline powder Appearance: Green UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00167155
Vzorec: C₂NiO₄·xH₂O(x≈2)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00167155
Číslo CAS: 126956-48-7
EINECS: 208-933-7
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,6514