Zinc tert-butoxide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
40718.03
40718.MD
40718.03EA
322.1
EUR
40718.03
40718.MD
Zinc tert-butoxide
Zinc tert-butoxide
CAS No.: 4278-43-7
Molecular Formula: C8H18O2Zn
Formula Weight: 211.61
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD00145545
Vzorec:
C₈H₁₈O₂Zn Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00145545 Číslo CAS: 4278-43-7 OSN: 3181 ADR: 4.1,III |