Tlačiť
Neodymium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) vodný roztok, Reagent Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40568.NB 40568.ND
40568.NBEA 111.91 EUR
40568.NB 40568.ND
Neodymium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) vodný roztok, Reagent Grade
Neodymium(III) perchlorate hexahydrate
CAS No.: 17522-69-9 Molecular Formula: Nd(ClO4)3.6H2O Formula Weight: 550.68 (442.59anhy) Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: UN3211 MDL No.: MFCD00198195
Vzorec: Nd(ClO₄)₃·6H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00198195
Číslo CAS: 17522-69-9
EINECS: 236-821-8
OSN: 3211
ADR: 5.1,II