Potassium hexachlororuthenate(IV) (metal basis) (≥25,3% Ru) ≥99.95%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
40399.03
40399.06
40399.03EA
109.11
EUR
40399.03
40399.06
Potassium hexachlororuthenate(IV) (metal basis) (≥25,3% Ru) ≥99.95%, Premion®
Potassium hexachlororuthenate(IV) (metal basis)
Purity: 99.95%
CAS No.: 23013-82-3
Molecular Formula: K2RuCl6
Formula Weight: 391.99
Physical Form: Cystalline Powder
MDL No.: MFCD00050159
Vzorec:
K₂RuCl₆ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00050159 Číslo CAS: 23013-82-3 EINECS: 245-381-6 |