Tlačiť
Cerium triiodide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cerium (III) iodide, Cerous iodide
Ampuled under argon
13641.03 13641.06 13641.14
13641.03EA 155.64 EUR
13641.03 13641.06 13641.14
Cerium triiodide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Cerium triiodide
Vzorec: CeI₃
Teplota varu: 1400 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 766 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049423
Číslo CAS: 7790-87-6
EINECS: 232-228-3
Merck Index: 14,1999