Tlačiť
Cerium molybdenum oxide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40210.06 40210.14 40210.22
40210.06EA 104.15 EUR
40210.06 40210.14 40210.22
Cerium molybdenum oxide ≥99%
Cerium molybdenum oxide
Purity: 99% CAS No.: 13454-70-1 Molecular Formula: Ce2(MoO4)3 Formula Weight: 760.05 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 973° MDL No.: MFCD00798520
Vzorec: Ce₂(MoO₄)₃
Mw: 760.05 g/mol
Teplota tavenia: 973 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00798520
Číslo CAS: 13454-70-1