Tlačiť
Hexachloroplatinic(IV) acid solution (20% Pt)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hydrogen hexachloroplatinate (IV), Dihydrogen hexachloroplatinate (IV)
40177.NA 40177.NJ
40177.NAEA 627.76 EUR
40177.NA 40177.NJ
Hexachloroplatinic(IV) acid solution (20% Pt)
Hexachloroplatinic(IV) acid
Vzorec: H₂Cl₆Pt
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011330
Číslo CAS: 16941-12-1
EINECS: 241-010-7
OSN: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7526