Tlačiť
Calcium iodate monohydrate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40138.22 40138.36
40138.22EA 83.32 EUR
40138.22 40138.36
Calcium iodate monohydrate ≥99%
Calcium iodate monohydrate
Purity: 99+% CAS No.: 10031-32-0 Molecular Formula: Ca(IO3)2.H2O Formula Weight: 407.90 (389.88anhy) Physical Form: Powder Solubility: Slightly soluble in water UN No.: UN1479 MDL No.: MFCD00036265
Vzorec: Ca(IO₃)₂·H₂O
Mw: 407.90 g/mol (389.88 anhy)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036265
Číslo CAS: 10031-32-0
EINECS: 232-191-3
OSN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,1676