Tlačiť
Oxid zirkoničitý 18% in water stabilised, colloidal dispersion
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
Stabilizácia: 1.3% Stabilised with yttria (Y₂O₃)
40123.36 40123.A4
40123.36EA 146.01 EUR
40123.36 40123.A4
Oxid zirkoničitý 18% in water stabilised, colloidal dispersion
Oxid zirkoničitý
stabilized with 1.3% yttrium oxide
CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2/Y2O3 Physical Form: 0.1 Micron Particles in Liquid MDL No.: MFCD00011310
Applications: In ceramic industry
Vzorec: O₂Zr
Mw: 123.22
Teplota varu: 4300
Teplota tavenia: 2680
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011310
Číslo CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180