Tlačiť
Titanium(III) sulphate 20% in 1-4% sulphuric acid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39664.30 39664.A1 39664.A7
39664.30EA 100.28 EUR
39664.30 39664.A1 39664.A7
Titanium(III) sulphate 20% in 1-4% sulphuric acid
Titanium(III) sulphate
CAS No.: 10343-61-0 Molecular Formula: Ti2(SO4)3 Formula Weight: 383.38 Physical Form: Liquid Density: 1.15 UN No.: UN3264 MDL No.: MFCD00036317
Vzorec: O₁₂S₃Ti₂
Hustota: 1,15
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036317
Číslo CAS: 10343-61-0
OSN: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9476