Nickel(II) citrate hydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
39634.22
39634.36
39634.22EA
123.37
EUR
39634.22
39634.36
Nickel(II) citrate hydrate ≥98%
Nickel(II) citrate hydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 6018-92-4
Molecular Formula: Ni3(C6H5O7)2.xH2O
Formula Weight: 554.33(anhy)
Physical Form: Powder
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00054366
Vzorec:
Ni₃(C₆H₅O₇)₂·xH₂O Mw: 554.33 g/mol (anhy) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00054366 Číslo CAS: 6018-92-4 EINECS: 227-873-2 OSN: 3077 ADR: 9 III |