Tlačiť
Tin(II) tartrate hydrate ≥95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
39604.14 39604.22
39604.14EA 213.1 EUR
39604.14 39604.22
Tin(II) tartrate hydrate ≥95%
Tin(II) tartrate hydrate
Purity: 95% CAS No.: 815-85-0 Molecular Formula: C4H4O6Sn.xH2O Formula Weight: 266.76(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Odour: Odourless MDL No.: MFCD00054358
Vzorec: C₄H₄O₆Sn·xH₂O
Mw: 266.78 g/mol (anhy)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054358
Číslo CAS: 815-85-0
EINECS: 212-427-1