Tlačiť
Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Zinc hexafluoroacetylacetonate hydrate
39559.03 39559.06
39559.03EA 109.75 EUR
39559.03 39559.06
Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
CAS No.: 16743-33-2 Molecular Formula: C10H2F12O4Zn.2H2O Formula Weight: 515.49 (479.47anhy) Physical Form: Powder Melting Point: 157-158° MDL No.: MFCD00150577
Vzorec: C₁₀H₂F₁₂O₄Zn.2H₂O
Mw: 515.541 g/mol
Teplota tavenia: 157…158 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150577
Číslo CAS: 16743-33-2