Tlačiť
Zinc naphthenate 67% (10% Zn) in mineral spirits
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Naphthenic Acid Zinc Salt
39554.36 39554.A3
39554.36EA 136.38 EUR
39554.36 39554.A3
Zinc naphthenate 67% (10% Zn) in mineral spirits
Zinc naphthenate
CAS No.: 12001-85-3 Flash Point: 37.8° (100°F) Physical Form: Liquid Density: 1.01 Appearance: Colourless UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00147699
Vzorec: 2(C₁₁H₇O₂)·Zn
Hustota: 1,01
Teplota vzplanutia: >37,8° (100 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00147699
Číslo CAS: 12001-85-3
OSN: 1993
ADR: 3,III