Tlačiť
Samarium(III) hydroxide hydrate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39512.06 39512.14
39512.06EA 97.87 EUR
39512.06 39512.14
Samarium(III) hydroxide hydrate ≥99%
Samarium(III) hydroxide hydrate
Purity: 99% CAS No.: 20403-06-9 Molecular Formula: Sm(OH)3.xH2O Formula Weight: 201.37(anhy) Physical Form: Lump/Powder UN No.: UN3262 MDL No.: MFCD00050108
Vzorec: Sm(OH)₃·xH₂O
Mw: 201.37 g/mol (anhy)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00050108
Číslo CAS: 20403-06-9
EINECS: 243-787-8
OSN: 3262
ADR: 8 II