Tlačiť
Zirconium titanium oxide ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 75ppm Hf)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
39490.14 39490.22
39490.14EA 157.24 EUR
39490.14 39490.22
Zirconium titanium oxide ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 75ppm Hf)
Zirconium titanium oxide
Purity: 99.5% CAS No.: 12036-70-3 Molecular Formula: ZrTiO4 Formula Weight: 203.11 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00210648
Vzorec: ZrTiO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210648
Číslo CAS: 12036-70-3