Nickel(II) octanoate (8% Ni) in mineral spirits
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
39479.14
39479.22
39479.36
39479.14EA
105.35
EUR
39479.14
39479.22
39479.36
Nickel(II) octanoate (8% Ni) in mineral spirits
Nickel(II) octanoate
Molecular Formula: C16H30NiO4
Formula Weight: 345.10
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.95
Appearance: Green
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00064239
Vzorec:
C₁₆H₃₀NiO₄ Mw: 345.10 g/mol Hustota: 0.95 Teplota vzplanutia: 40 °C (104 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064239 Číslo CAS: 4995-91-9 OSN: 1993 ADR: 3 III |