Tlačiť
Nickel(II) phthalocyanine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39453.06 39453.14
39453.06EA 79.31 EUR
39453.06 39453.14
Nickel(II) phthalocyanine
Nickel(II) phthalocyanine
CAS No.: 14055-02-8 Molecular Formula: Ni(C32H16N8) Formula Weight: 571.24 Physical Form: Powder Appearance: Dark blue to purple Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00041954
Vzorec: Ni(C₃₂H₁₆N₈)
Mw: 571.22 g/mol
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041954
Číslo CAS: 14055-02-8
EINECS: 237-893-3