Tlačiť
Nickel tin oxide dihydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39452.22 39452.36
39452.22EA 133.98 EUR
39452.22 39452.36
Nickel tin oxide dihydrate
Nickel tin oxide dihydrate
CAS No.: 12035-38-0 Molecular Formula: NiSnO3.2H2O Formula Weight: 261.43 (225.40anhy) Physical Form: Powder Appearance: Pale green Odour: Odourless MDL No.: MFCD00054011
Vzorec: NiSnO₃·2H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054011
Číslo CAS: 12035-38-0
EINECS: 234-824-9